Merck
725625
Sigma-Aldrich
咖啡因-(三甲基-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
别名:
1,3,7-三甲基-d9-黄嘌呤
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D9HN4O2
分子量:
203.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
质量偏移
M+9
SMILES字符串
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Catarina Rendeiro et al.
The British journal of nutrition, 116(12), 1999-2010 (2017-01-10)
Specific flavonoid-rich foods/beverages are reported to exert positive effects on vascular function; however, data relating to effects in the postprandial state are limited. The present study investigated the postprandial, time-dependent (0-7 h) impact of citrus flavanone intake on vascular function.