方案
97%
表单
solid
mp
185-190 °C
官能团
amine
SMILES字符串
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3