Merck
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
别名:
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14BrNO2
CAS号:
分子量:
296.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
59-64 °C
官能团
bromo
imide
SMILES字符串
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
InChI key
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)