Merck
722391
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-溴-2-氟吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrFN2
分子量:
191.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-80 °C
SMILES 字串
Nc1cc(Br)cnc1F
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
InChI 密鑰
CLYOMCMDBNNGSM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3