Merck
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(二苯基膦)甲基]吡咯烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20NP
CAS号:
分子量:
269.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
旋光性
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
折射率
n20/D 1.614
密度
1.043 g/mL at 25 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
InChI key
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
应用
Catalytic ligand in:
  • Ru-catalyzed regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols to give lactone lignans
  • Preparation of vinylindanecarboxaldehyde by asymmetric intramolecular allylation of propenylbenzenepropanal
法律信息
Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)