Merck
709824
Sigma-Aldrich
2-溴-6-氟苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrFO
分子量:
203.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
powder
mp
43-47 °C
官能团
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES字符串
Fc1cccc(Br)c1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)