Merck
709638
Sigma-Aldrich
顺式-尿刊酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
顺式-UCA-13C3, 顺式-3-(1H-咪唑-4-基)-2-丙烯酸-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C3H6N2O2
分子量:
141.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
226-228 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
InChI 密鑰
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)