Merck
708917
Sigma-Aldrich
(2-甲氧基乙基)甲胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11NO
CAS号:
分子量:
89.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.401
密度
0.820 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.1 °F - closed cup
閃點(°C)
1.7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)