Merck
110299
Sigma-Aldrich
乙烯基丁醚
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
别名:
丁基乙烯基醚, 丁氧基乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OCH=CH2
CAS号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1560217
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
42 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
自燃溫度
437 °F
包含
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
折射率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
密度
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁基乙烯醚(BVE)是一种乙烯醚单体,通常用作油漆、油墨和粘合剂混合聚合物涂料辐射固化过程中的活性稀释剂。这是由于其高反应性,这归因于乙烯基的存在。BVE的反应性使得其与其他单体能发生聚合和共聚。当与烯烃、硅氧烷二醇和二异氰酸酯结合时,它也可作为共聚单体。另外,它还可用于生产适用于粘合剂、油漆、润滑剂和弹性体等应用的均聚物。
應用
丁基乙烯基醚可用作以下反应的单体:
  • 通过茂金属介导的阳离子聚合合成统计共聚物。这些统计共聚物可用于各个领域,包括粘合剂、表面涂层、润滑剂、润滑脂、弹性体、熔融化合物、纤维和薄膜。
  • 合成用于光学工业中特定应用的聚乙烯基醚塑料。聚乙烯基醚塑料可用于生产眼镜、相机镜片和望远镜等各种应用使用的高质量光学镜片。
  • 合成用于墨水直写(DIW)3D打印的聚丁基乙烯醚粘合剂。BVE基粘合剂具有粘弹性、流变性能和可印刷性,有利于DIW挤出层的堆积成型。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Shifang Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 71(19), 7467-7470 (2006-09-09)
meso-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane (mBDPP) has proved to be an effective regiocontrolling ligand for palladium-catalyzed internal arylation by aryl bromides of electron-rich olefins in a common solvent DMSO with no need for any halide scavengers. The arylation of the benchmark electron-rich olefin butyl
M Isobe et al.
The Journal of toxicological sciences, 20(2), 161-164 (1995-05-01)
4-Nitrophenyl vinyl ether (NPVE) and phenyl vinyl ether (PVE) administered i.p. in mice lowered hepatic non-protein sulfhydryl (NP-SH) content, but did not elevate the serum glutamate pyruvate transaminase (GPT) activity. n-Butyl vinyl ether (BVE) showed no significant effects either on