About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3NO2
CAS号:
分子量:
191.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
157-162 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves