Merck
707230
Sigma-Aldrich
叔丁基二氯化膦 溶液
1.0 M in diethyl ether
别名:
(1,1-Dimethylethyl)phosphonous dichloride solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9Cl2P
CAS号:
分子量:
158.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.766 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
InChI 密鑰
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
  • The preparation of Buchwald-type secondary phosphine oxide ligands
  • Asymmetric hydrogenation
Reactant for the synthesis of:
  • Alkali metal complexes
  • P-Stereogenic compounds via kinetic deprotonation
  • Ortho-trifluoromethylphenyl-substituted phosphines
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)