化驗
97%
形狀
solid
mp
90-94 °C
SMILES 字串
CC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3