Merck
703788
Sigma-Aldrich
醇钠
99.9%
别名:
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
96.10
Beilstein:
3654215
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99.9%
表单
powder
密度
1.025  g/cm3 at 68 °F
SMILES字符串
[Na+].CC(C)(C)[O-]
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
丁醇钠可用作:
  • 作为促进剂,促进芳香族化合物与卤代芳烃通过C-H键芳基化反应合成联芳基。
  • 钯催化胺化反应中的碱。
  • 作为碱,在钯催化剂存在的条件下,由未活化的芳基卤化物合成芳基 丁基醚。
  • 参与 N-吲哚和 N-氮杂吲哚的去磺酰反应。
  • 作为碱,用于烯烃和CO2合成丙烯酸钠。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F
闪点(°C)
14 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of acrylates from olefins and CO2 using sodium alkoxides as bases
Manzini S, et al.
Catalysis Today, 281(10), 379-386 (2017)
Desulfonylation of Indoles and 7-Azaindoles Using Sodium tert-Butoxide
Chaulet C, et al.
Synlett, 2010(10), 1481-1484 (2010)
tert-Butoxide-Mediated C-H Bond Arylation of Aromatic Compounds with Haloarenes
Yanagisawa S and Itami K
ChemCatChem, 3(5), 827-829 (2011)
β-Hydrogen-Containing Sodium Alkoxides as Suitable Bases in Palladium-Catalyzed Aminations of Aryl Halides
Prashad M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(8), 2612-2614 (2000)
Palladium-catalyzed formation of aryl tert-butyl ethers from unactivated aryl halides
Parrish CA and Buchwald SL
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2498-2500 (2001)