Merck
702838
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-7-氮杂吲哚
97%
别名:
6-甲氧基-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2O
分子量:
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
88-89 °C
SMILES 字串
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)