About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O
CAS号:
分子量:
146.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
powder
mp
181-185 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3