Merck
701513
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-3-硝基吡啶-2-乙腈
97%
别名:
(6-甲氧基-3-硝基-2-吡啶基)乙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O3
分子量:
193.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
117-122 °C
官能团
nitrile
nitro
SMILES字符串
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)