Merck
701475
Sigma-Aldrich
二氯(2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基)钌(IV)
别名:
二氯(十二碳-2,6,10-三烯-1,12-二基)钌(IV), 二氯-2,6,10-十二碳三烯-钌, 二氯[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-十二碳三烯-1,12-二基]-钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18Cl2Ru
CAS号:
分子量:
334.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190 °C
SMILES字符串
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
InChI key
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
相关类别
应用
用于 N-烯丙酰胺和内酯的脱保护作用的催化剂
Catalyst for:
  • Redox isomerization/transfer hydrogenation
  • Deprotection of N-allyl amides and lactams
  • Isomerization of allylamines
  • Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cadierno, V. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 6590-6590 (2007)