About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H34P2
CAS号:
分子量:
588.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
旋光性
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
反应适用性
reagent type: ligand
mp
198-203 °C
官能团
phosphine
储存温度
−20°C
SMILES字符串
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
InChI key
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3