About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2O2
CAS号:
分子量:
146.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.436
密度
0.985 g/mL at 25 °C
官能团
amine
hydrazide
SMILES字符串
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
InChI key
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N