Merck
697753
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
95%
别名:
(1S,2S)-(+)-1,2-双[(2-甲氧基苯基)苯基磷]乙烷, (S,S)-1,2-乙二基双[(2-甲氧苯基)苯膦], (S,S)-1,2-双[(2-甲氧基苯基)苯基膦基]乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
CAS号:
分子量:
458.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
mp
101-105 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChI key
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)