Merck
696714
Sigma-Aldrich
(-)-2-Methyl-d3-isoborneol
99 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11D3H17O
分子量:
171.29
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
mp
162-163 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
InChI 密鑰
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)