Merck
696528
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-丁烯基硼酸频哪醇酯
96%
别名:
2-(3-甲基-2-丁烯)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷, 3,3-二甲基烯丙基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21BO2
分子量:
196.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4395
bp
42-45 °C/0.6 mmHg
密度
0.885 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
InChI 密鑰
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.1 °F
閃點(°C)
76.7 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)