Merck
691992
Sigma-Aldrich
2-硝基苯乙基溴
97%
别名:
1-(2-溴乙基)-2-硝基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrNO2
CAS号:
分子量:
230.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
bp
127-130 °C/1 mmHg
mp
34-38 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)