Merck
690570
Sigma-Aldrich
苯基-(1-苯亚乙基)胺
≥98.0%
别名:
N-(α-甲基亚苄基)苯胺, N-(1-苯亚乙基)苯胺, N-(1-苯基亚乙基)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13N
CAS号:
分子量:
195.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
≥98.0%
表单
powder
mp
39-43 °C
官能团
amine
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
InChI key
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)