化驗
≥95.0%
形狀
solid
mp
102-107 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI 密鑰
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3