Merck
683523
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-4-碘吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7IN2
CAS号:
分子量:
222.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
136-140 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
Cc1n[nH]c(C)c1I
InChI
1S/C5H7IN2/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h1-2H3,(H,7,8)
InChI key
MZZXIXHKDJNBJQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)