Merck
681814
Sigma-Aldrich
二苯基磷酰胺
97%
别名:
二苯基磷酸氨
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12NOP
CAS号:
分子量:
217.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
162-166 °C
SMILES字符串
NP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12NOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,13,14)
InChI key
RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)