Merck
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基丁酰胺盐酸盐
97%
别名:
(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS号:
分子量:
138.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp
259-263 °C
官能团
amide
amine
SMILES字符串
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)