Merck
678570
Sigma-Aldrich
5-甲基呋喃-2-碳酰氯
97%
别名:
5-甲基-2-糠酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5ClO2
CAS号:
分子量:
144.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
27-31 °C
官能团
acyl chloride
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChI key
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
196.0 °F - closed cup
闪点(°C)
91.1 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)