Merck
678287
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoic acid-phenyl-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH5ClO2
分子量:
162.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
mp
138-140 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
IKCLCGXPQILATA-IDEBNGHGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
343.0 °F
闪点(°C)
172.8 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)