Merck
676659
Sigma-Aldrich
2-((叔丁基二甲基硅烷基)乙炔基)硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-((叔丁基二甲基硅烷基)乙炔基)-4,4,5,5-四甲基-(1,3,2)二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H27BO2Si
分子量:
266.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
159-164 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
InChI 密鑰
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)