Merck
676438
Sigma-Aldrich
联萘二溴
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H12Br2
CAS号:
分子量:
412.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
96%
表单
solid
mp
178-183 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1ccc2ccccc2c1-c3c(Br)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H
InChI key
IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)