About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrFO
CAS号:
分子量:
217.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
33-37 °C
官能团
bromo
fluoro
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup