Merck
389390
Sigma-Aldrich
2-溴-4′-氟苯乙酮
97%
别名:
ω-溴-4-氟苯乙酮, 4-氟苯甲酰甲基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4COCH2Br
CAS号:
分子量:
217.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTPN6(5777)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)