Merck
669296
Sigma-Aldrich
3-己炔-2-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O
CAS号:
分子量:
98.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
折射率
n20/D 1.447
密度
0.909 g/mL at 25 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
InChI key
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
127.9 °F
闪点(°C)
53.3 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)