Merck
665991
Sigma-Aldrich
亚叶酸钙-谷氨酰基-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
Folinic acid-13C5 (glutamyl-13C5) 钙盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C15H21CaN7O7 · xH2O
分子量:
516.46 (anhydrous basis)
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+5
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[13C@H]4[13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C]4=O)N2C=O)N1
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca.H2O/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);;1H2/q;+2;/p-2/t12?,13-;;/m0../s1/i5+1,6+1,13+1,14+1,19+1;;
InChI key
ANIWFDFELBSPJN-CYSZZJFWSA-L
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)