主要文件
665339
Sigma-Aldrich
2-溴-5-碘苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(I)CO2H
CAS号:
分子量:
326.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
171-175 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
iodo
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)