Merck
658847
Sigma-Aldrich
(1,2-亚甲基富勒烯-C60)-61-羧酸
97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C62H2O2
分子量:
778.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
描述
functionalized fullerene
品質等級
化驗
97% (HPLC)
形狀
powder
官能基
carboxylic acid
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
人们已经研究了富勒烯衍生物在非水相毛细管电泳中的行为。
應用
用于制备富勒烯衍生物的试剂。目前业内已详细研究了 C60 富勒衍生物与 L-组氨酸的相互作用。量子化学计算集中于两者之间的对映选择性结合。(1,2-Methanofullerene C60)-61-羧酸可能应用于生物医学和化妆品领域。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Non-aqueous capillary electrophoresis separation of fullerenes and C60 fullerene derivatives."
Astefanei A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(2), 307-313 (2012)
F. Diederich et al.
Chemical Society Reviews, 23, 243-243 (1994)
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)
商品
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.