Merck
658421
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-硝基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐
97%, for peptide synthesis
别名:
4-硝基-L-苯丙氨酸甲酯 盐酸盐, 对硝基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3 · HCl
CAS号:
分子量:
260.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
(S)-(+)-4-硝基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐, 97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
210-214 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)