Merck
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-氨乙基)苯并咪唑 二盐酸盐
97%
别名:
1H-苯并咪唑-2-乙胺, 2-(1H-苯并咪唑-2-基)乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
234.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
SMILES 字串
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI 密鑰
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3