Merck
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-噻吩基)-2-吡啶醛
97%
别名:
6-(噻吩-2-基)吡啶-2-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NOS
分子量:
189.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
57-61 °C
SMILES 字串
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
InChI 密鑰
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3