Merck
654787
Sigma-Aldrich
2,3′-二溴苯乙酮
97%
别名:
α,3′-二溴苯乙酮, 3-溴苯酰甲基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4COCH2Br
CAS号:
分子量:
277.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
47-52 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)