Merck
653861
Sigma-Aldrich
2-甲基十八烷酸
97%
别名:
(±)-2-甲基硬脂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H38O2
CAS号:
分子量:
298.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
55.2-59 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI 密鑰
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3