About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrIN
CAS号:
分子量:
283.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
121-123 °C (lit.)
官能团
bromo
iodo
SMILES字符串
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI key
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
警告
刺激剂
其他说明
光敏性
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3