Merck
647381
Sigma-Aldrich
7-氯-4-碘喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5ClIN
CAS号:
分子量:
289.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
125-129 °C (lit.)
官能团
chloro
iodo
SMILES字符串
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)