Merck
323136
Sigma-Aldrich
三甲基硼氧六环
99%
别名:
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride, Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9B3O3
CAS号:
分子量:
125.53
Beilstein:
1757008
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cb1ob(C)ob(C)o1
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
InChI 密鑰
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三甲基环三硼氧烷(TMB)是一种由甲基硼酸构成的环酐。它可用于:
  • 作为气相色谱/质谱分析的衍生剂。
  • 制备甲基铝氧烷(MAO),用于烯烃的聚合。
  • 作为电解质添加剂,提高电极/电解质的界面稳定性。
  • 通过钯催化suzuki - miyura偶联反应甲基化芳基卤化物。
  • 制备CBS(Corey、Bakshi和Shibata)催化剂,以不对称还原酮成醇。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polymer, 37, 4629-4629 (1996)
Enhanced high voltage performances of layered lithium nickel cobalt manganese oxide cathode by using trimethylboroxine as electrolyte additive
Yu Q, et al.
Electrochimica Acta, 176(14), 919-925 (2015)
Reactivity of metallocene catalysts for olefin polymerization: influence of activator nature and structure
Pedeutour JN
Macromolecular Rapid Communications, 22(14), 1095-1123 (2001)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 2115-2118 (2003)
Practical methylation of aryl halides by Suzuki-Miyaura coupling.
Gray M, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6237-6240 (2000)