Merck
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-三甲基-3-(4-硫代丁基)苯并[e]吲哚鎓 内盐
Dye content 90 %
别名:
1,1,2-三甲基-3-(4-磺酸丁基)-1H-苯并[e]吲哚鎓氢氧化物, 内盐, 1-(4-硫代丁基)-2,3,3-三甲基-4,5-苯并吲哚, 内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H23NO3S
CAS号:
分子量:
345.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
>90.0% (HPLC)
品質等級
形狀
powder or crystals
成份
Dye content, 90%
mp
245-258 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
InChI 密鑰
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3