Merck
645826
Sigma-Aldrich
N-(4-甲氧基亚苄基)-4-甲氧基苯胺
97%
别名:
4-甲氧基-N-(4-甲氧基亚苄基)苯胺, N-(4-甲氧基亚苄基)-4-茴香胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15NO2
CAS号:
分子量:
241.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
146-150 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H15NO2/c1-17-14-7-3-12(4-8-14)11-16-13-5-9-15(18-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b16-11+
InChI 密鑰
ZDOHZYPZEUJYKN-LFIBNONCSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)