Merck
116637
Sigma-Aldrich
4-苄氧基苯胺 盐酸盐
98%
别名:
4-氨基苯基苄醚 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
235.71
Beilstein:
3633307
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
228 °C (dec.) (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI key
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride can be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)