Merck
644595
Sigma-Aldrich
2-氯-6(甲胺基)嘌呤
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6ClN5
CAS号:
分子量:
183.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CNc1nc(Cl)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6ClN5/c1-8-4-3-5(10-2-9-3)12-6(7)11-4/h2H,1H3,(H2,8,9,10,11,12)
InChI 密鑰
RIAVUEFUPHOGJY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)